Principaux documents
BOG00045
Sigma-Aldrich
4-(Aldoximo)benzeneamidoxime
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9N3O2
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
N\C(=N\O)c1ccc(cc1)\C=N/O
InChI
1S/C8H9N3O2/c9-8(11-13)7-3-1-6(2-4-7)5-10-12/h1-5,12-13H,(H2,9,11)/b10-5-
Clé InChI
VSSRMISGFCHEFY-YHYXMXQVSA-N