BMSH3710S
Benchmark 10 x 10 inch Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V
Synonyme(s) :
stirrer, stirring, magnetic Stirrers, , ceramic top stirrer,
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
ceramic platform
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H3710-S
Paramètres
150-1500 rpm speed
Plaque/Plateau, l × L
25 cm × 25 cm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :