BAF175750010
Snap Cap Vials
capacity 37 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Conditionnement
pack of 144 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17575-0010
Capacité
37 mL
Type de liaison
non-treated surface