BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Synonyme(s) :
liquid detergent
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17094-0050
Caractéristiques et avantages
- Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
- 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
- Not for use in automatic dishwashers
- Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
- 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
- 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
- Not for use in automatic dishwashers
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable