Documents
B28656
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
260-263 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H18N2O.ClH/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;/h1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;1H
Clé InChI
IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid-based compounds for drug discovery
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Maki Tsumura et al.
PloS one, 8(12), e82233-e82233 (2013-12-21)
Odontoblasts produce dentin during development, throughout life, and in response to pathological conditions by sensing stimulation of exposed dentin. The functional properties and localization patterns of transient receptor potential (TRP) melastatin subfamily member 8 (TRPM8) and ankyrin subfamily member 1