ALD01662
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-9H-fluoren-2-amine
About This Item
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
InChI
1S/C25H27NO/c1-25(2,14-15-27-18-19-8-4-3-5-9-19)26-22-12-13-24-21(17-22)16-20-10-6-7-11-23(20)24/h3-13,17,26H,14-16,18H2,1-2H3
Clé InChI
ZHIWNDDZLBTMEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable