Documents
ALD00364
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetyl)benzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrFO3S
Poids moléculaire :
281.10
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95% (GC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
104-110 °C
Densité
1.705 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable