Principaux documents
A77407
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-3-2(4(8)9)1-6-7-3/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
Clé InChI
KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 2), 253-256 (1998-04-16)
3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, C4H5N3O2, crystallized in the non-centrosymmetric space group P21 in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.768 (2) and 2.747 (2) A link molecules into two sets of chains propagating along [110] and [110].