A7300
N-Acetylbenzoquinoneimine
Synonyme(s) :
N-(4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)acetamide, N-Acetyl-p-benzo-quinone imine, NAPQI
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
CC(=O)\N=C1\C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
URNSECGXFRDEDC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Redox reactions
- Hydrohalogenation
- pH dependent reactions: in acidic media it is hydrolyzed, hydroxylated in alkaline media, and dimerized at intermediate pHs
- Mediation of acetaminophen hepatotoxicity
- Studies to identify the utility of acetaminophen for treating autoimmune disorders
Autres remarques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable