A71352
4-Aminophenylacetic acid
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Aminophenyl)acetic acid, 4-Aminobenzeneacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
light yellow to tan
Pf
201 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable