A4505
Ammonium pentaborate tetrahydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Ammonium borate tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
Clé InChI
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable