Documents
A20804
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-pentanone
Mixture of monomer and dimer, 95%
Synonyme(s) :
3-Acetyl-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
144-145 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
V V Neriueva et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 4-5 (1993-09-01)
Toxic properties of acetopropyl alcohol were studied. Symptoms of CNS damages predominated in toxicodynamics. A maximal single concentration is 0.2 mg/m3 (4th class of danger).