Key Documents
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.79
Numéro Beilstein :
5173577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable