94640
DL-Valine
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable