Principaux documents
93397
Sigma-Aldrich
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Synonyme(s) :
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
902.34
Beilstein:
4632762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Forme
crystals
Impuretés
≤8% water
Groupe fonctionnel
amine
phosphate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
Clé InChI
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Application
Autres remarques
Reagent for pyrophosphorylation; reaction of isoprenoid derivatives; Pyrophosphorylation of nucleosides; Triphosphorylation of nucleosides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)