930520
Pomalidomide-PEG2-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCOCCOCCN)=CC=C3)=O)=O
Clé InChI
KFHRVSOIOPAUND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable