930202
3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride
≥95%
Synonyme(s) :
3-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethyl-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES
CC1=C(C)[N+](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)=CN1CC3=C(C)C=C(C)C=C3C.[Cl-]
Clé InChI
VEFYQHOVUBFLHY-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable