Principaux documents
929298
Sigma-Aldrich
ItOct HCl
≥95.0%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H37ClN2
Poids moléculaire :
328.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Paramètres
moisture stable
Chaîne SMILES 
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H37N2.ClH/c1-16(2,3)13-18(7,8)20-11-12-21(15-20)19(9,10)14-17(4,5)6;/h11-12,15H,13-14H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
USCUVFCUVMJDDA-UHFFFAOYSA-M
Application
ItOct HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3