923087
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cupric nitrate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pf
114.5 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable