Principaux documents
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
Synonyme(s) :
Chattopadhyay′s PYT Ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
45-47 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[s]1cc(cc1)c2ncc(cc2)C
InChI
1S/C10H9NS/c1-8-2-3-10(11-6-8)9-4-5-12-7-9/h2-7H,1H3
Clé InChI
UXJGBSHKYRDOPU-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Md Emdadul Hoque et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(13), 5022-5037 (2021-03-31)
Here we describe the discovery of a new class of C-H borylation catalysts and their use for regioselective C-H borylation of aromatic, heteroaromatic, and aliphatic systems. The new catalysts have Ir-C(thienyl) or Ir-C(furyl) anionic ligands instead of the diamine-type neutral