921459
trans-(+)-limonene oxide
Synonyme(s) :
(1S,4R,6R)-4-Isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-BBBLOLIVSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup