920622
4-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)picolinic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=NC(C(O)=O)=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C19H25N3O5/c1-18(2,3)27-17(26)21-11-19(12-21)7-4-5-9-22(16(19)25)13-6-8-20-14(10-13)15(23)24/h6,8,10H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3,(H,23,24)
Clé InChI
FLGFEMZHQLDUOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Similar linkers in this series:
920592
920711
920614
920630
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable