918008
GPhos
≥95%
Synonyme(s) :
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Pf
230-233 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable