Key Documents
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C101H77ClN2
Poids moléculaire :
1354.16
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
209-306 °C
Application
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
426.2 - 494.6 °F
Point d'éclair (°C)
219 - 257 °C