Principaux documents
915424
Sigma-Aldrich
Benzène-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadeuterobenzène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.15
Beilstein:
1905426
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Pureté isotopique
≥95 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
6.8 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
electronics
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup