914851
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Synonyme(s) :
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Concentration
20 % (w/w) in ethanol
Taille des particules
400 nm
Dimension de pores
non-porous
Application(s)
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)