Principaux documents
914592
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Synonyme(s) :
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23ClN2O2S2
Poids moléculaire :
410.98
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
135 °C (decomp.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Application
Fmoc-Cystamine HCl is a valuable building block for the incorporation of disulfides. It possesses two terminal amino functional groups, one with a protecting group. This Fmoc-protected cleavable linker can also be used in the synthesis of chemical biology tools for cleavage under reducing conditions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable