912395
NaBHT
Synonyme(s) :
Sodium butylated hydroxytoluene
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O.Na/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7;/h8-9,16H,1-7H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
AOIQNBCUUALSSZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable