907081
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride
average Mn 400, cross-linking reagent polymerization reactions
Synonyme(s) :
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine, PEG amine monomethacrylamide, PEG diamine mono methacrylamide, PEG methacrylamide, PEG monomethacrylamide, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride, average Mn 400
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Couleur
pale yellow
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C