902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n/D 1.454
Densité
1.068
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
Clé InChI
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable