901756
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 240-360 (Bloom), <10 EU/g Endotoxin
Synonyme(s) :
beMatrix™ gelatin LS-H
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Impuretés
<10 EU/g Endotoxin
<300 g Total viable aerobic count
Perte
<15% loss on drying
Couleur
white to pale yellow
pH
5.0-6.5
Viscosité
4.0-6.5 mPa.s
Traces d'anions
sulfite (SO32-): <1.5 mg/20g
Traces de cations
As: <1 ppm
Hg: <0.1 ppm
heavy metals: <20 ppm
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.