901747
7-(3-Bromo-4-methoxybenzyl)-1-ethyl-8-(((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl)amino)-3-(2-hydroxyethyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Synonyme(s) :
Aryl halide chemistry informer library compound X12
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
InChI
1S/C22H28BrN5O5/c1-3-26-20(31)18-19(27(9-10-29)22(26)32)25-21(24-15-5-4-6-16(15)30)28(18)12-13-7-8-17(33-2)14(23)11-13/h7-8,11,15-16,29-30H,3-6,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
RCJYGWGQCPDYSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable