900854
FBR
Synonyme(s) :
5,5′-[(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
About This Item
Produits recommandés
Description
Band gap: 1.59 eV
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
solid
Solubilité
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Énergie orbitale
HOMO -5.61 eV
LUMO -4.02 eV
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.