900585
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Synonyme(s) :
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
58.0 °F
Point d'éclair (°C)
14.44 °C