900441
Green light-emitting spiro-copolymer
Synonyme(s) :
Livilux® SPG-01T
About This Item
Produits recommandés
Application
- Soluble green light-emitting spiro-copolymer.
- High efficiency.
- Long lifetime, with further potential to improve.
- Saturated green color coordinates, with low operation voltage.
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPG-01T 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- Max. efficiency: 11 Cd/A.
- V_on: 2.5 V.
- V at 100 cd/m2: 3.6 V.
- V at 1000 cd/m2: 6.0 V.
- Max. power eff.: 12 lm/W.
- External quantum eff.: 4.1%.
- CIE1931 at 100 cd/m2: (0.33, 0.59).
- DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >10k hrs.
- AC lifetime at 200 cd/m2 at RT: >5000 hrs.
Notes préparatoires
- 10 g/L in toluene for spin-coating.
- Special formulation needed for inkjet.
- Preparation should be in N2 atmosphere.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).