Principaux documents
900383
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9H1215N3Na2O7P
Poids moléculaire :
363.08
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable