Documents
87642
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.84
Numéro Beilstein :
1860786
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
Clé InChI
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)