Principaux documents
87087
Sigma-Aldrich
Tetracontane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-tétracontane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)38CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.08
Beilstein:
1800152
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
flakes
Pf
80-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Clé InChI
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetracontane is a long chain n-alkane that has been used as a prototype of linear polyethylene to understand the phase behavior of polymer solution.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Melting and crystallization of ultra-high-molecular-weight polyethylene in a mixture with tetracontane under high pressure.
Nakafuku C, et al.
Polymer, 32(4), 696-702 (1991)
Temperature-and pressure-induced crystallization and melting of tetracontane in propane: evidence of retrograde crystallization.
Luszczyk M & Radosz, M
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(2), 226-230 (2033)