Documents
86933
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (NT)
Forme
crystals
Impuretés
≤1.0% water
Pf
54-59 °C
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Ionic liquid at ambient temperature
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable