85730
Stearoyl chloride
technical, ≥90% (GC), strongly brown
Synonyme(s) :
Octadecanoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Couleur
strongly brown
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
21-22 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
Clé InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges