809896
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
Menaquinone-4-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
yellow
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i6D3,7D,8D,18D,19D
Clé InChI
DKHGMERMDICWDU-CKBRGKTGSA-N
Description générale
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable