805769
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
Clé InChI
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup