Principaux documents
798096
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido-1-13C,15N)-2-aminoethanesulfonic acid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
ACES-1-13C,15N
About This Item
Formule linéaire :
H215N13COCH2NHCHCH2CH2SO3H
Poids moléculaire :
197.20
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C](CNCCS(O)(=O)=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)/i4+1,5+1
Clé InChI
DBXNUXBLKRLWFA-MQIHXRCWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable