Principaux documents
779679
Sigma-Aldrich
(RS)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, rac-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro Beilstein :
1918747
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
acetal
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.3 °F
Point d'éclair (°C)
50.7 °C