775061
Potassium bis(triméthylsilyl)amide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Hexaméthyldisilazane potassium salt solution, Hexaméthyldisilazure de potassium solution
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.884 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C