772968
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+14
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
Clé InChI
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable