Key Documents
766682
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Synonyme(s) :
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H43BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.49
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
216-221 °C (decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
Clé InChI
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable