Principaux documents
763802
Sigma-Aldrich
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H10O5
Poids moléculaire :
155.09
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99% 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable