Principaux documents
759287
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400
Densité
1.221 at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C
Les clients ont également consulté
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H