Key Documents
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Poids moléculaire :
144.64
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable